Learn More
Saint-Gobain Connecteur de tube coudé mâle en PFA AstiPure™ série RF2
Marque:  Saint-Gobain RF20413
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11924149
  • 30.99€ / 1 pièce
Expédition estimée
02-06-2021
Ajouter au panier
Description
Description
Raccord flare PFA fileté
• Volume mort réduit pour transfert de fluides ultra-purs
• Montage et démontage aisés
• Résiste aux vibrations et variation de pression
• Raccord PTFE PFA coudé fileté MNPT
• Raccord 1/4 MNPT
Spécification
Spécification
PFA
Connecteur mâle pour tube coudé
1/boîte
NPT 1/4 po
38 mm
Pour tubulure de 4 x 6 mm de diamètre
13 mm
31 mm