Learn More
ATAGO™ Réfractomètre portatif numérique, pour densité relative de l’urine PEN
La densité relative de l’urine Atago™ PEN. Le réfractomètre portatif numérique Pen utilise la méthode d’indice de réfraction pour mesurer la densité relative de l’urine qui varie en fonction de la concentration.
Marque:  ATAGO™ 3741
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11456298
  • 630.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-05-2024
pour voir le stock disponible 
Includes: Boîte de stockage
Description
Description
  • La durée de mesure est de 2 secondes
  • Étanche
Informations sur la commande
Certificat d’étalonnage en option disponible.
Spécification
Spécification
Densité relative de l’urine comprise entre 1,0000 et 1,0600
Petits volumes
± 0,0010
2 s
Résistance à l’eau, certifié IP65 (tête de prisme : IP67)
70 g
18 mm
160 mm
10°C à 40°C
Densité relative de l’urine PEN.
Avec de l’eau uniquement
Densité relative de l’urine.0,0001
Mesure de la densité relative de l’urine
0,1 lb
0,7 in
6,2 po
10°C à 40°C
1 x pile alcaline AA