Learn More
ATAGO™ Réfractomètre pour miel de poche portatif numérique, PAL-22S
Mesure facilement le % de teneur en eau du miel et affiche les valeurs numériquement. Le réfractomètre pour miel de poche portatif numérique Atago Pal-22S est confortable, facile à utiliser, léger et compact.
Marque: ATAGO™ 4422
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Les mesures peuvent être prises n’importe où
Informations sur la commande
La mallette de transport (PAL-CASE) n’est pas incluse
Spécification
Réfractomètre | |
PAL-22S | |
0,10% | |
10°C à 40°C |
12,0 à 30,0% | |
± 0,2 % | |
Humidité du miel |