Learn More
ATAGO™ Réfractomètre de poche portatif numérique : PAL-03S
Conçu pour la mesure du chlorure de sodium(g/100 g).  Le réfractomètre de poche portatif numérique Atago PAL-03S offre une précision de ± 0,2 %. 
Marque:  ATAGO™ 4403
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10152132
  • 660.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-04-2024
Description
  • Convient à la mesure et à la gestion de la pulvérisation de l’agent de neige fondue (système NaCl) sur la route
  • Également utile pour la mesure de l’eau salée
Spécification
Spécification
Réfractomètre
PAL-03S
± 0,2%
Chlorure de sodium (p/p)
Étanche à la poussière et protégé contre les éclaboussures d’eau, certifié IP65
10°C à 40°C
10°C à 40°C
2 piles AAA
0,0 à 28,0
0,3 ml
0,1 % (g/100 g)
3 s
100 g
±1°C
0,1°C