Learn More
ATAGO™ Réfractomètre de poche portatif numérique : PAL-10S
Avec une densité relative de l’urine de 1,000 à 1,060, le réfractomètre de poche portatif numérique ATAGO™ : PAL-10S fournit une durée de mesure de 3 secondes.
Marque:  ATAGO™ 4410
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11751619
  • 630.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-04-2024
Description
Précision : échelle de densité relation de l’urine de ± 0,001.
Spécification
Spécification
Réfractomètre
PAL-10S
Échelle de densité relative de ±0,001
Densité relative de l’urine
Étanche à la poussière et protégé contre les projections d’eau, certifié IP65
10°C à 40°C
2 piles AAA
Densité relative de l’urine comprise entre 1,000 et 1,060
0.3 mL
0.001
3 s
100 g
10°C à 35°C