Learn More
ATAGO™ Réfractomètre de poche portatif numérique, PAL-α
Utile pour mesurer la plupart des types d’échantillons ainsi que les échantillons en cours de cuisson. Le réfractomètre de poche portatif numérique Atago, PAL-α offre une large gamme de brix de 0 à 85 %.
Marque: ATAGO™ 3840
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.19170kg
Description
- Réfractomètre à prix raisonnable
- Conçu avec une caractéristique résistante à l’eau, l’appareil peut être lavé à l’eau courante
Spécification
Réfractomètre | |
PAL-alpha; | |
± 0,2 | |
Brix | |
Étanche à la poussière et protégé contre les projections d’eau, certifié IP65 | |
10°C à 40°C | |
10°C à 100°C | |
0.1°C |
0,0 à 85,0 (affiché : -0,2 à 85,5) | |
0.3 ml | |
0.1 | |
3 s | |
100 g | |
±1°C | |
9,0°C à 99,9°C | |
2 piles AAA |