Learn More
ATAGO™ Réfractomètre de poche portatif numérique : PAL-RI
1,3306-1,5284 nD. Le réfractomètre de poche numérique portatif ATAGO™ : PAL-RI fournit une précision de ± 0,0003 (eau à 20°C). Lorsque vous appuyez sur la touche de démarrage après avoir placé des gouttelettes d’échantillon sur le prisme, l’indice de réfraction (résolution 0,0001) s’affiche en continu comme sur un panneau d’affichage électrique.
Marque: ATAGO™ 3850
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.19350kg
Description
Durée de mesure : 3 secondes.Spécification
Réfractomètre | |
PAL-RI | |
±0,0003 (eau à 20°C) | |
Indice de réfraction | |
Étanche à la poussière et protégé contre les projections d’eau, certifié IP65 | |
10°C à 40°C | |
2 piles AAA |
1.3306to1.5284 | |
0.3 ml | |
0.0001 | |
3 s | |
100 g | |
Non |