Learn More
ATAGO™ Réfractomètre numérique pour densité relative de l’urine, UG-α
Le réfractomètre numérique pour densité relative de l’urine ATAGO™ UG-α est une version mise à niveau du modèle précédent UG-1.  L’indication d’échelle minimale a été améliorée pour afficher jusqu’à la quatrième décimale.
Marque:  ATAGO™ 3464
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.27000kg
Code produit. 11476278
  • 1290.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-05-2024
Description
  • En utilisant les principes de réfraction de la lumière, les réfractomètres cliniques ATAGO utilisent des échelles spéciales à des fins cliniques, telles que la densité relative de l’urine
  • Après avoir appuyé sur la touche START, l’échantillon étant placé sur le prisme, les valeurs de mesure s’affichent sur l’écran LCD en continu sous forme de panneau d’affichage électrique
Spécification
Spécification
Réfractomètre
UG-alpha;
Indication minimale :0,0001
10°C à 35°C
1,0000 à 1,0600
±0,0010
Densité relative de l’urine