Learn More
ATAGO™ REFRACTO MASTER2M 28-62% BRIX Réfractomètre à main gamme 28 à 62 % Brix,
The MASTER-M series is a good alternative choice when the water resistant feature is not a priority and the Temperature Compensation will be carried out manually. The ATAGO™ Master-2M Refractometer is a Mid-range model of the MASTER-M, and a successor model to the conventional N-2E.
Marque: ATAGO™ 2323
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Réfractomètre à main % Brix• Haute définition
• Lecture de l'échelle et du contraste améliorée
• Volet transparent en résine, non résistant aux produits chimiques agressifs
• Réfractomètre standard
• Calibrage 1 point à l'aide d'un tournevis, sur eau distillée pour les réfractomètres dont la gamme commence à zéro ou sur solution standard pour les autres
Spécification
Refractometer | |
Master-2M | |
Min. Scale ±0.2% |
28.0 to 62.0 Brix | |
±0.2% | |
Brix |