Learn More
ATAGO™ Réfractomètre ATAGO™ Master-M
La série MASTER-M offre une bonne alternative si l’étanchéité n’est pas une priorité et que la compensation de température se fera manuellement. Le réfractomètre ATAGO™ Master-M n’est pas doté de la fonction de compensation automatique de température.
Marque: ATAGO™ 2313
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Le MASTER-M est en métal ; Pour les échantillons salés et acides, choisissez le modèle avec corps en plastique (MASTER-PM).
Spécification
Réfractomètre | |
Master-M | |
Échelle minimale ± 0.2 % |
0.0 to 33.0 Brix | |
± 0.2 % | |
Brix |