Learn More
ATAGO™ Réfractomètre de salinité Master-S28M
Le réfractomètre de salinité ATAGO™ Master-S28M est un bon choix alternatif lorsque la caractéristique de résistance à l’eau n’est pas prioritaire et que la compensation de température sera effectuée manuellement.
Marque: ATAGO™ 2483
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.16200kg
Description
- Peut être utilisé pour contrôler la concentration d’eau salée dans le rinçage des fruits de mer ou la salinité pendant la cuisson
- De nouveaux matériaux (durables pour les échantillons salés et acides) sont adoptés
Spécification
Réfractomètre | |
Master-S28M | |
Pourcentage de chlorure de sodium |
0,0 à 28,0 | |
Échelle min. de ± 0,2 % |