Learn More
ATAGO™ Réfractomètre numérique automatique RX-9000α
Conçu avec une large plage de mesure, plage de mesure de la température et une grande précision de mesure, le réfractomètre numérique automatique ATAGO™ RX-9000α convient à plusieurs types d’échantillons tels que les huiles et les graisses de mesure avec des points de fusion élevés, les huiles aromatiques et les solvants organiques d’indice de réfraction élevé, répondant aux exigences pour des mesures de haute précision.
Marque:  ATAGO™ 3263
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10531685
  • 17401.85€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-03-2023
Description
  • Réfractomètre numérique entièrement automatique avec un haut niveau de précision
  • Module thermique Peltier intégré pour maintenir une température d’échantillon constante tout en prenant les mesures
  • L’étalonnage manuel est également possible pour ajuster les valeurs de liquide standard et pour corriger les différences de valeurs de mesure entre les instruments
Spécification
Spécification
Réfractomètre
1,32500 à 1,70000
Indice de réfraction (nD) : plusmn; 0,00004 (1,33299 à 1,42009 nD à 10 à 30deg;C) ; indice de réfraction (nD) : plusmn; 0,00010 (pour les gammes autres que celles ci-dessus) ; Brix de plusmn; 0,03 % (Brix de 0,00 à 50,00 % de 10 à 30deg;C) ; Brix de plusmn; 0,05 % (Brix de 50,01 à 95,00 % de 10 à 30deg;C) ; Brix de plusmn; 0,10 % (pour les gammes autres que celles ci-dessus, avec la solution de sucrose par MODE-1)
Indication minimale :Indice de réfraction (nD) :0,00001 ; Brix de 0,01 %
5°C à 70°C
0,01°C
Indice de réfraction (nD) : 1,32500 à 1,70000
RX-9000alpha;
Refrac index (nD) ±0.00002 (nD 1.33299 to 1.42009 at 10 to 30°C ); Refrac index (nD): ±0.00005 (For ranges other than above); Brix ±0.01% (Brix 0.00 to 50.00% at 10 to 30°C ); Brix ±0.02% (For ranges other than above, with Sucrose solution by MODE-1)
Brix, indice de réfraction
5°C à 70°C