Learn More
Abnova™ Sonde FISH de fragmentation ATF1
Sondes FISH marquées pour l’identification de la répartition génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
1475.00€ - 2430.00€
Spécification
Contenu et stockage | Stocker à 4°C dans l’obscurité |
---|---|
Format | Tube |
À utiliser avec (application) | Hybridation fluorescente in situ (cellule) |
Expression | activation du facteur de transcription 1 |
Alias de gène | EWS-ATF1,FUS/ATF-1,TREB36 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16023485
|
Abnova™
FS0048.100UL |
100 μl |
1475.00€
100µL |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16033485
|
Abnova™
FS0048.200UL |
200 μl |
2430.00€
200µL |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Stocker à 4°C dans l’obscurité | |
Hybridation fluorescente in situ (cellule) | |
EWS-ATF1,FUS/ATF-1,TREB36 | |
466 | |
Liquide |
Tube | |
activation du facteur de transcription 1 | |
ATF1 | |
ADN/ARN |