missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATF7IP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 14699-1-AP-20UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16803474

  • 112.71€ / 20µL

Expédition estimée
03-03-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

ATF7IP is a multifunctional nuclear protein that associates with heterochromatin. It can act as a transcriptional coactivator or corepressor depending upon its binding partners.
Spécification

Spécification

ATF7IP
0.35 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q6VMQ6, Q7TT18
ATF7IP, MCAF, p621
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
312800, 54343, 55729
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
ATF7IP
Liquid
Atf7ip
ATF7IP Fusion Protein Ag6341
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Rat, Mouse
Vidéos
FDS
Documents