missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ ATP5O (Human) Recombinant Protein

Human ATP5O full-length ORF ( AAH21233, 1 a.a. - 213 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

335.00€ - 508.00€

Spécification

Numéro d’adhésion AAH21233
Identification génétique (Entrez) 539
Nom ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, O subunit
Méthode de préparation Wheat germ expression system
Test du contrôle qualité 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16112091
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00000539-P01.10UG
10 μg
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16122091
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00000539-P01.25UG
25 μg
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

  • Sequence: MAAPAVSGLSRQVRCLSTSVVRPFAKLVRPPVQVYGIEGRYATALYSAASKQNKLEQVEKELLRVAQILKEPKVAASVLNPYVKRSIKVKSLNDITAKERFSPLTTNLINLLAENGRLSNTQGVVSAFSTMMSVHRGEVPCTVTSASPLEEATLSELKTVLKSFLSQGQVLKLEAKTDPSILGGMIVRIGEKYVDMSVKTKIQKLGRAMREIV
Spécification

Spécification

AAH21233
ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, O subunit
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
ATPO, OSCP
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
539
Wheat germ expression system
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ATP5O
GST
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications