Learn More
Invitrogen™ Kit de porte-filtre personnalisé Attune™ NxT
Permet aux utilisateurs du cytomètre à focalisation acoustique Attune™ NxT de fabriquer leurs propres filtres d’émission ou dichroïques personnalisés afin de personnaliser la configuration optique de l’instrument
Marque: Invitrogen™ A27784
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Le kit de porte-filtres personnalisés Attune™ NxT permet aux utilisateurs du cytomètre à focalisation acoustique Attune™ NxT de fabriquer leurs propres filtres d’émission ou filtres dichroïques personnalisés afin de personnaliser la configuration optique de l’instrument.
- Chaque kit contient suffisamment de pièces pour fabriquer 2 filtres d’émission et 2 filtres dichroïques.
- Le kit contient des instructions pour fixer le filtre à la lame de filtre mais ne comprend pas le filtre en verre.
Spécification
Cytomètre de concentration acoustique Attune™ NxT | |
Kit de porte-filtre personnalisé pour cytomètre en flux | |
1 kit |
2 lames de filtre dichroïque 2 lames de filtre d’émission 4 clips Carte d’instructions |
|
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée | |
Attune™ |