Learn More
Attune™ NxT Emission Filter, 512/25BP
Il s’agit d’un filtre passe-bande 512/25 de rechange utilisé dans le trajet optique du cytomètre à focalisation acoustique Attune™ NxT.
Marque:  Invitrogen 100022757
Code nomenclature Nacres: NC.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 15300647
  • 187.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2024
Description
  • Filtre passe-bande de rechange
  • Utilisé dans le trajet optique du cytomètre à focalisation acoustique Attune™ NxT
Spécification
Spécification
Cytomètre de focalisation acoustique Attune™
Conserver à température ambiante.
Filtre d’émission pour cytométrie en flux
Attune™
Promotions
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.