Learn More
Invitrogen™ Attune™ NxT External Fluid Supply
Alimentation en liquide externe Attune NxT
Marque:  Invitrogen™ A28006
Code nomenclature Nacres: NA.78
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 15530040
  • sur devis / 1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
L’alimentation en liquide externe Attune™ NxT est un accessoire pour le cytomètre à concentration acoustique Attune™ NxT. Il a été conçu pour faciliter l’utilisation d’un plus grand tampon et d’un contenant de déchets. Le système fonctionne en surveillant et en fournissant les réservoirs de liquide internes sur l’instrument Attune NxT afin que le système puisse fonctionner sans avoir à arrêter le fonctionnement de l’instrument pour remplacer les réservoirs de liquide ou vider les déchets. Le système de liquide externe utilise le cube de 10 L de liquide de focalisation Attune™ (n° de cat. A24904) et un flacon pour déchets Nalgene™. L’alimentation en liquide externe est idéale pour une utilisation avec l’échantillonneur automatique Attune™ NxT et permet de collecter environ 40 plaques à 96 puits ou 10 plaques à 384 puits sans changer les réservoirs de liquide.
Spécification
Spécification
Alimentation externe en liquide pour cytométrie en flux
Température ambiante
Cytomètre de concentration acoustique Attune™ NxT
Attune™