Learn More
Flacon liquide de focalisation Attune™ NxT
Flacon liquide de focalisation Attune NxT
Marque: Invitrogen 100022155
Code nomenclature Nacres: NC.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
Il s’agit d’une bouteille de rechange de 1,9 L pour le réservoir du liqiuide de concentration du cytomètre de concentration acoustique Attune™ NxT.Spécification
Cytomètre de focalisation acoustique Attune™ | |
Température ambiante | |
Flacon liquide de focalisation Attune™ NxT | |
1/boîte |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.