Learn More
Filtre de liquide de focalisation Attune™ NxT
Filtre de liquide de focalisation Attune NxT
Marque:  Invitrogen
Code nomenclature Nacres: NC.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.04000kg
Code produit. 15388696
  • 84.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-04-2024
Description
Ce filtre de 0.2 microns empêche les contaminants d’entrer dans le réservoir de liquide de focalisation du cytomètre de concentration acoustique Attune™ NxT. Le remplacement des filtres est recommandé une fois tous les trois mois, à moins d’effectuer une détection de particules de petite taille, auquel cas un remplacement une fois par mois est recommandé.
Spécification
Spécification
Cytomètre de focalisation acoustique Attune™
Température ambiante
Filtre de liquide de focalisation Attune™ NxT
1/boîte