Learn More
Seringue d’échantillonnage Attune™ NxT
Seringue d’échantillonnage Attune NxT
Marque: Invitrogen 100022591
Code nomenclature Nacres: NC.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
Cette seringue de prélèvement de 1 ml est utilisée avec le système fluidique du cytomètre à concentration acoustique Attune™ NxT pour déplacer l’échantillon vers la cuve à circulation. Il est recommandé de remplacer cette seringue dans le cadre de l’entretien de l’instrument.Spécification
Cytomètre de focalisation acoustique Attune™ | |
Température ambiante | |
Seringue d’échantillonnage Attune™ NxT | |
1/boîte |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.