Learn More
Flacon d’arrêt Attune™ NxT
Flacon d’arrêt Attune NxT
Marque:  Invitrogen 100022154
Code nomenclature Nacres: NC.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.12500kg
Code produit. 15320637
  • 320.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2024
Description
Il s’agit d’une bouteille de rechange de 175 ml pour la solution d’arrêt du cytomètre de concentration acoustique Attune™ NxT.
Spécification
Spécification
Cytomètre de focalisation acoustique Attune™
Température ambiante
Flacon d’arrêt Attune™ NxT
1/boîte