Learn More
Attune™ NxT Software, single license
Logiciel Attune NxT, licence unique
Marque: Invitrogen A24855
Code nomenclature Nacres: NC.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.06000kg
Description
Le logiciel Attune™ NxT est utilisé pour faire fonctionner et entretenir le cytomètre de focalisation acoustique Attune™ NxT. Il permet une analyse expérimentale puissante définie par l’utilisateur via une interface intuitive et facile à utiliser et fournit des outils avancés pour l’acquisition et l’analyse qui sont suffisamment simples pour les utilisateurs ayant toutes sortes de niveaux d’expérience.Utilisation simplifiée
Le logiciel Attune™ NxT utilise un système de menus qui présente les fonctionnalités dont vous avez besoin lorsque vous en avez besoin sans avoir à faire défiler et à cliquer beaucoup. L’onglet de personnalisation vous permet de prédéfinir les paramètres des tracés, des portes, des expériences, des rapports et des superpositions. Pour simplifier la configuration de l’expérience, l’écran d’aperçu affiche instantanément toutes les combinaisons de tracés, vous permettant ainsi de les ajouter facilement à l’espace de travail de l’expérience. La compensation est automatisée ou définie par l’utilisateur et peut être configurée à l’aide d’un guide de compensation.
Productivité augmentée grâce à la vitesse
Le logiciel Attune™ NxT a été conçu pour optimiser l’efficacité de l’analyse des données. Il utilise un système Windows™ à 7 bits ou 64 bits pour fournir des vitesses d’actualisation rapides pour de grands ensembles de données pouvant atteindre 20 millions d’événements créés par des instruments multi-laser et multi-paramètres. Le logiciel vous permet de visualiser immédiatement les modifications apportées à vos tracés de données en temps réel lorsque vous effectuez des ajustements. Cela vous permet de consacrer moins de temps à l’analyse des données et plus de temps à vos recherches.
Fonctionnement facile de l’instrument
Les cytomètres en flux exigent souvent que l’utilisateur consacre du temps à assurer la qualité du système par des tâches de maintenance et un CQ approprié, car les changements de lasers, fluides et optiques peuvent affecter la qualité des données générées. Le logiciel Attune™ NxT prend plusieurs tâches manuelles et les automatise entièrement pour réduire le temps consacré à la maintenance des instruments. Le logiciel fournit un système automatisé de suivi des instruments de contrôle de la qualité, important pour la collecte et l’analyse de données précises nécessitant une interaction minimale de l’utilisateur.
Caractéristiques du logiciel :
Contrôles de l’instrument
Analyse des performances et maintenance automatisée
Collecte de données
Outils de visualisation
Tracé de points, tracé de densité, histogramme
Marqueur d’histogramme, marqueur quadruple
Portes logiques personnalisées
Aperçu du tracé de données pour une configuration rapide du tracé
Affichage des données—log, linéaire et transformations de log
Statistiques—moyenne, médiane, mode, %CV, rCV, écart-type, % total, % synchronisé
Configuration des expériences
Compensation automatisée
Mise en page automatique et mise en page de l’espace de travail libre
Outils d’analyse
Outils de sélection de plusieurs fichiers
Gestion des fichiers
Importation/exportation de fichiers et d’expériences
Fichiers stockés au format FCS3,1
Sécurité et gestion des utilisateurs
Comptes utilisateur et administrateur—de base/admin
Spécification
Cytomètre de focalisation acoustique Attune™ | |
Logiciel Attune™ NxT | |
10 Licences |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.