Learn More
3M™ Masque pour particules Aura™ série 9300
Le masque pour particules 3M™ Aura™ offre une protection respiratoire avec une conception à 3 panneaux repliable à plat, une faible résistance à la respiration et un panneau supérieur sculpté et gaufré qui aide à réduire l’embuage des lunettes.
Marque: 3M™ 7000088812
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 0.29328kg
Description
Offrent une conception unique à trois panneaux pour un meilleur confort et une communication aisée.Les masques pour particules 3M™ Aura™ série 9300 couvrent une gamme d’applications nécessitant une protection FFP1, FFP2 et FFP3.
- La conception originale à 3 panneaux permet un plus grand mouvement du visage
- La technologie de filtration à faible résistance vous aide à respirer plus facilement
- Le panneau supérieur sculpté s’adapte au nez et aux contours du visage pour une étanchéité optimale
- Le panneau supérieur gaufré permet de réduire l’embuage des lunettes
- Mentonnière conçue pour faciliter le positionnement et le réglage
- Repliable à plat et disposant d’un emballage individuel, il est facile à ranger
- Bandeaux à code couleur pour une identification aisée : rouge pour FFP3 (NFP 50)
- Le panneau de nez sculpté permet de se conformer au nez et aux contours du visage et contribue à améliorer la compatibilité avec les lunettes 3M.
- Niveau d’utilisation maximal : Jusqu’à 50 x la valeur limite admissible
Spécification
Approuvé CE conformément à la norme EN 149:2001A1:2009 | |
3 parties | |
FFP3 | |
Non | |
Oui | |
Sculpté | |
Coque |
Blanc | |
Oui | |
Masque pour particules à plis plats | |
Agriculture, nettoyage et entretien, démolition | |
9330 | |
Poussières et brouillards rencontrés dans tout un éventail d’applications industrielles et d’autres situations de travail |