Learn More
AURKC (Aurora C) Recombinant Human Protein
AURKC (Aurora C) Protein
632.00€ - 7890.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | AAH75064 |
---|---|
Poids moléculaire | 61.7kDa |
Nom | AURKC (Aurora C) Recombinant Human Protein |
Conditions de stockage | –80°C |
État réglementaire | For research use only. Not for use in diagnostic procedures |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11553587
|
Invitrogen
PV3856 |
10μg |
632.00€
10µg |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10023912
|
Invitrogen
PV4178 |
1mg |
7890.00€
1mg |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
AURKC (Aurora C) is a chromosomal passenger protein that forms complexes with AURKB (Aurora B) and inner centromere proteins, playing a role in organizing microtubules in relation to centrosome⁄spindle function during mitosis. It is overexpressed in several cancer cell lines, suggesting an involvement in oncogenic signal transduction.Spécification
AAH75064 | |
AURKC (Aurora C) Recombinant Human Protein | |
For research use only. Not for use in diagnostic procedures | |
AURKC (Aurora C), Aurora A, STK13 | |
AURKC (aurora C) was pre-diluted in enzyme dilution buffer and assayed in 25mM Tris (pH 7.5), 10mM MgCl2, 0.5mM EGTA, 0.5mM Na3VO4, 5mM β-glycerophosphate, 2.5mM DTT, 0.01% Triton™ X-100, 200μM ATP, 200μg/mL kemptide peptide substrate (LRRASLG) and trace [ 32P]-γ-ATP for 10 minutes at 30°C | |
AURKC (Aurora C) Recombinant Human Protein | |
GST Tag |
61.7kDa | |
–80°C | |
1 Each | |
AURKC (Aurora C) Recombinant Human Protein | |
Aurora | |
Human | |
Baculovirus |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.