Learn More
Abeba™ Sabots autoclavables 39600
Antistatique et autoclavable à 121° C. Antidérapante.
Marque: Abeba™ 39600/42
52.39 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.55000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
- Matériau spécial stérilisable et autoclavable
- Blanc
- Semelle extérieure antidérapante
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon pliable, réglable
- TAILLES DOUBLES, veuillez utiliser une taille identique lors de la commande (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC | |
42 | |
39600 |
Blanc | |
Antidérapant |