Learn More
Abeba™ Sabots autoclavables 39620
Antistatique et autoclavable à 135°C pendant 5 minutes. Haute résistance au glissement. Lavage à 60°C.
Marque:  Abeba™ 39620/43
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.55000kg
Code produit. 15691258
  • 60.16€ / 1 paire
Expédition estimée: 25-04-2024
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Matériau spécial stérilisable et autoclavable
  • Vert
  • Semelle extérieure antidérapante
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Sangle de talon pliable, réglable
  • TAILLES DOUBLES, veuillez utiliser une taille identique lors de la commande (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
43
39620
Vert
Antidérapant