Learn More
Abeba™ Sabots autoclavables 39630
Antistatique et autoclavable à 121° C. Antidérapante.
60.16€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA |
---|---|
Couleur | Orange |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Modèle | 39630 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15631268
|
Abeba™
39630/36 |
36 |
60.16€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15641268
|
Abeba™
39630/37 |
37 |
60.16€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15651268
|
Abeba™
39630/38 |
38 |
60.16€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15661268
|
Abeba™
39630/39 |
39 |
60.16€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15671268
|
Abeba™
39630/40 |
40 |
60.16€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15681268
|
Abeba™
39630/41 |
41 |
60.16€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15691268
|
Abeba™
39630/42 |
42 |
60.16€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15601278
|
Abeba™
39630/43 |
43 |
60.16€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15611278
|
Abeba™
39630/44 |
44 |
60.16€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15621278
|
Abeba™
39630/45 |
45 |
60.16€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15631278
|
Abeba™
39630/46 |
46 |
60.16€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
- Matériau spécial stérilisable et autoclavable
- Orange
- Semelle extérieure antidérapante
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon pliable, réglable
- TAILLES DOUBLES, veuillez utiliser une taille identique lors de la commande (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA | |
Orange | |
Antidérapant | |
39630 |