Learn More
Poulten Graf™ Seringue en verre autoclavable
Peut être autoclavée à 134deg;C. Les seringues en verre autoclavables Poulten Graftrade; sont équipées d’un piston interchangeable.
Marque:  Poulten Graf™ 7 10244
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Code produit. 10723491
  • 41.55€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-04-2024
Description
ulliConforme à la norme CE EN 46001/liliEn verre Durobaxtrade;/liliAvec graduation ambrée permanente/liliRésistante aux acides et alcalis/li/ul
Spécification
Spécification
Autoclavables
Seringue
30 ml
Embout Luer
1/boîte