Learn More
Buerkle™ Tubulure en silicone transparent autoclavable
Tubulure en silicone transparent autoclavable - Tuyau transparent très flexible. Bonne résistance aux acides et alcalis faibles.
Marque: Buerkle™ 8803-0812
39.89 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.67700kg
Alert:
Attention : la longueur du rouleau a changé !
Description
- Transparent
- Température : -60°C à +180°C
- Autoclavable, oxyde d’éthylène
- Convient pour l’alimentation
Spécification
Oui | |
Silicone | |
5 m | |
Aliments | |
8 mm de dia. int. x 12 mm de dia. ext. | |
Transparent | |
180°C |
8 mm | |
12 mm | |
2 mm | |
-60°C | |
0,3385 kg | |
60 (Shore A ±5) |