Learn More
Buerkle™ Tubulure en silicone transparent autoclavable
Tubulure en silicone transparent autoclavable - Tuyau transparent très flexible. Bonne résistance aux acides et alcalis faibles.
Marque: Buerkle™ 8881-0508
77.37 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 1.84000kg
Alert:
Attention : la longueur du rouleau a changé !
Description
- Transparent
- Température : -60°C à +180°C
- Autoclavable, oxyde d’éthylène
- Convient pour l’alimentation
Spécification
Denrées alimentaires de lUE | |
5 mm | |
8 mm | |
1,5 mm | |
Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires | |
Résistant aux alcalis, Peu résistant aux acides | |
0,94 kg | |
60 (Shore A ±5) | |
180°C |
Autoclavables | |
Silicone | |
25 m | |
Denrées alimentaires | |
-60deg;C | |
5 mm de dia. int. x 8 mm de dia. ext. | |
Transparent | |
Flexible |