Learn More
Microspec™ Autoclave Bags
Designed for contaminated waste disposal in autoclaves or incinerators.
Marque:  Microspec™ H5
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 3.40000kg
Code produit. 15732135
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Clear bags imprinted with blue biohazard labeling designed for safe disposal
  • Constructed of thick polypropylene
  • Allows for repeated autoclaving
  • Strong side seams for securely holding items
  • Front write-on panel
Spécification
Spécification
Autoclave Bags
Autoclavable
Single-use
Non-sterile
Polypropylene
EcoPak
Medium
632 mm
413 mm
62.733 lb.
Room Temperature
Clear with Blue Print
Polypropylene
50 μm
200
200
2 mil
16.26 in.
413 mm
28.455 kg