Learn More
Microspec™ Autoclave Bags
Designed for contaminated waste disposal in autoclaves or incinerators.
Marque:  Microspec™ I1
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 35.50000kg
Code produit. 15742135
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Clear bags imprinted with blue biohazard labeling designed for safe disposal
  • Constructed of thick polypropylene
  • Allows for repeated autoclaving
  • Strong side seams for securely holding items
  • Front write-on panel
Spécification
Spécification
Autoclave Bags
Autoclavable
Single-use
Non-sterile
Polypropylene
EcoPak
Large
633 mm
633 mm
44.1 lb.
Room Temperature
Clear with Blue Print
Polypropylene
50 μm
500
1200
2 mil
24.92 in.
840 mm
20.1 kg