Learn More
Thermo Scientific™ Pointes robotiques pour systèmes de manipulation de liquides Beckman™ avec têtes de distribution MP20 et MP200
Améliorez vos performances de pipetage avec les pointes automatisées Thermo Scientific™ pour systèmes de manipulation des liquides Beckman™, soumises à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points garantissant leur régularité.
441.00€ - 845.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Format | Portoir |
Type de pointe | Version longue |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Filtré | Stérilité | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Filtré | Stérilité | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11781263
|
Thermo Scientific™
915-021 |
20 μl | Oui | Stérile | Sterile & PCR Ready |
845.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11771263
|
Thermo Scientific™
915-261 |
20 μl | Sans filtre | Stérile | Sterile |
494.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11781223
|
Thermo Scientific™
915-262 |
20 pi | Sans filtre | Non stériles | Certified Quality |
441.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11741253
|
Thermo Scientific™
917-021 |
130 μl | Oui | Oui | Sterile & PCR Ready |
845.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11751253
|
Thermo Scientific™
917-261 |
200 μl | Sans filtre | Stérile | Sterile |
494.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11791223
|
Thermo Scientific™
917-262 |
200 pi | Sans filtre | Non stériles | Certified Quality |
441.00€
4800 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Améliorez vos performances de pipetage avec les pointes automatisées Thermo Scientific™ pour systèmes de manipulation des liquides Beckman™, soumises à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points garantissant leur régularité. La parfaite rectitude de leurs cônes et un faible coefficient de variation garantissent des performances précises et exactes. Compatibles avec : Beckman Biomek 1000 et Biomek 2000.
Caractéristiques :- Disponibles en versions stériles et avec filtre.
- Les pointes stériles sont certifiées apyrogènes et exemptes de RNase, de DNase, d’ADN, d’endotoxines et de biocontamination.
- Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées.
- Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV).
Spécification
Transparent | |
Portoir | |
Version longue |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.