Learn More
Thermo Scientific™ Pointes d’automatisation pour stations de travail Qiagen™
Améliorez vos performances de pipetage avec les pointes automatisées Thermo Scientific™ pour pipeteur universel Qiagen™, soumises à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points garantissant leur régularité.
123.00€ - 625.00€
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Filtré | Conditionnement | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Filtré | Conditionnement | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10798302
|
Thermo Scientific™
951-011 |
250 μl | À filtre | 96 pointes/plateau, 10 plateaux/boîte | Sterile & PCR Ready |
207.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10757922
|
Thermo Scientific™
951-021 |
250 pi | oui | 96 pointes/plateau, 10 plateaux/boîte | Sterile & PCR Ready |
167.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10063411
|
Thermo Scientific™
951-253 |
300 pi | Sans filtre | 96 pointes/plateau, 50 plateaux/boîte | Sterile |
625.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10274661
|
Thermo Scientific™
951-261 |
300 pi | Sans filtre | 96 pointes/plateau, 10 plateaux/boîte | Sterile |
132.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10081001
|
Thermo Scientific™
951-262 |
300 pi | Sans filtre | 96 pointes/plateau, 10 plateaux/boîte | Certified Quality |
123.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10264711
|
Thermo Scientific™
953-021 |
1000μL | oui | 96 pointes/plateau, 10 plateaux/boîte | Sterile & PCR Ready |
177.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10071541
|
Thermo Scientific™
953-253 |
1100μL | Sans filtre | 96 pointes/plateau, 50 plateaux/boîte | Sterile |
625.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10386691
|
Thermo Scientific™
953-261 |
1100μL | Sans filtre | 96 pointes/plateau, 10 plateaux/boîte | Sterile |
132.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10284661
|
Thermo Scientific™
953-262 |
1100μL | Sans filtre | 96 pointes/plateau, 10 plateaux/boîte | Certified Quality |
149.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Améliorez vos performances de pipetage avec les pointes automatisées Thermo Scientific™ pour systèmes de pipetage universels Qiagen™, soumises à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points garantissant leur régularité. La parfaite rectitude de leurs cônes et un faible coefficient de variation garantissent des performances précises et exactes. Compatibles avec : Qiagen Rosys, Colibri et BioRobot 3000/8000/9600/9604.
Caractéristiques :- Disponibles en versions stériles et avec filtre.
- Les pointes stériles sont certifiées apyrogènes et exemptes de RNase, de DNase, d’ADN, d’endotoxines et de biocontamination.
- Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées.
- Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV).
Garantie : Une durée de conservation de cinq (5) ans à partir de la date de fabrication est recommandée.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.