Learn More
SGE™ Seringues pour échantillonneur automatique Superflex™ avec aiguille fixe à pointe conique de 42 mm, 10 μl
Technologie de seringue Diamond intégrée pour offrir des niveaux de durabilité, de clarté et de précision considérablement améliorés. Les seringues pour échantillonneurs automatiques SGE avec aiguille fixe à pointe conique de 42 mm sont conçues spécifiquement pour une utilisation sur les échantillonneurs automatiques Agilent.
Marque: SGE™ 002831
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Une meilleure résistance aux solvants
- Vastes plages de températures
- Une régularité de fonctionnement accrue
- Seringues avec code couleur par volume
- Gamme d’options pour le calibre et la longueur de l’aiguille
Spécification
Non étanche au gaz | |
0,47 mm | |
42 mm | |
10FX-AG-0.47, 6/boîte | |
Cône | |
Fixe |
26 G | |
Chromatographie en phase gazeuse | |
Seringue pour échantillonneur automatique | |
10 μl | |
Échantillonneurs automatiques Agilent GC 7693 A, 7673, 7683 et 6850 ALS |