Learn More
SGE™ Seringues pour échantillonneurs automatiques avec aiguille fixe à pointe conique 42 mm, 10 μl
Technologie de seringue Diamond intégrée pour offrir des niveaux de durabilité, de clarté et de précision considérablement améliorés. Les seringues pour échantillonneurs automatiques SGE avec aiguille fixe à pointe conique de 42 mm sont conçues spécifiquement pour une utilisation sur les échantillonneurs automatiques Agilent.
Marque:  SGE™ 002822
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10585023
  • 580.00€ / 6 pièces
Expédition estimée: 26-04-2024
Description
  • Une meilleure résistance aux solvants
  • Vastes plages de températures
  • Une régularité de fonctionnement accrue
  • Seringues avec code couleur par volume
  • Gamme d’options pour le calibre et la longueur de l’aiguille
Spécification
Spécification
Non étanche au gaz
0,63/0,47 mm
42 mm
10F-AG-0.63/0.47C, 6/boîte
42 mm
Échantillonneurs automatiques Agilent GC 7693 A, 7673, 7683 et 6850 ALS
23 à 26 G
Chromatographie en phase gazeuse
Seringue pour échantillonneur automatique
10 μl
Cône
Fixe