Learn More
Molecular Probes™ Avidin, FITC conjugate
Conjugué d’avidine et de FITC
Marque: Molecular Probes™ 434411
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.02100kg
Description
Notre conjugué d’avidine et de fluorescéine présente des maxima d’excitation et d’émission à ∼ 494/518 nm. L’avidine est une protéine de liaison à la biotine glycosylée qui possède un point isoélectrique basique et qui est largement utilisée pour détecter les sondes biotinylées.Spécification
FITC (fluorescéine) | |
Store in refrigerator (2–8°C). | |
Wet Ice | |