Learn More
Molecular Probes™ Avidin, FITC conjugate
Conjugué d’avidine et de FITC
180.00€ - 270.00€
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11554137
|
Molecular Probes™
A821 |
Un de chaque |
270.00€
5mg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10009232
|
Molecular Probes™
434411 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||||
Description
Notre conjugué d’avidine et de fluorescéine présente des maxima d’excitation et d’émission à ∼ 494/518 nm. L’avidine est une protéine de liaison à la biotine glycosylée qui possède un point isoélectrique basique et qui est largement utilisée pour détecter les sondes biotinylées.Spécification
FITC (fluorescéine) |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.