Learn More
Anticorps anti-Axl anti-humain de souris, APC, Clone : DS7HAXL, eBioscience™
Anticorps monoclonal de souris
Marque:  Invitrogen 17-1087-42
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15973204
  • 325.00€ / 100 pièces
Date d’expédition estimée: 29-10-2021
Description
Description
Cet anticorps monoclonal DS7HAXL reconnaît la protéine Axl humaine, un membre de la famille TAM de récepteurs tyrosine kinase qui inclut également MerTK et Tyro3. Cet anticorps DS7HAXL fonctionne en cytométrie en flux sur des cellules natives et fixées au paraformaldéhyde. Il a également été démontré qu’il colorait les tissus fixés au formol et inclus en paraffine pour l’analyse IHC. Applications indiquées : L’utilisation de cet anticorps DS7HAXL dans l’analyse par cytométrie en flux a été signalée. Applications testées : Cet anticorps DS7HAXL a été pré-dilué et testé par l’analyse par cytométrie en flux de cellules sanguines périphériques humaines normales. Cet anticorps peut être utilisé à 5 μl (0,06 μg) par test. Un test est défini comme la quantité (μg) d’anticorps qui colorera un échantillon de cellules dans un volume final de 100 μl. Le nombre de cellules doit être déterminé empiriquement mais peut varier de 10^5 à 10^8 cellules/tests. Excitation : 633-647 nm, émission : 660 Nm ; laser : Laser rouge
Axl is a member of the TAM receptor family, which also includes also MerTK and TYRO3. Axl contains protein kinase activity and is activated by dimerization and auto-phosphorylation upon ligand binding. In response to its ligands, Protein S and GAS6, Axl activates anti-inflammatory pathways (through SOCS-1 and SOCS-3), which limits TLR and cytokine signaling. This results in dampened inflammatory responses in macrophages and DCs. TAM receptors are also involved in phagocytosis of apoptotic cells. Mice lacking all three TAM receptors have several degenerative phenotypes linked to inefficient removal of apoptotic cells and membranes (e.g., in the retina and the male reproductive tract) and develop a severe autoimmune phenotype akin to systemic lupus erythematosus, including the production of broad spectrum auto-antibodies. In addition, Axl may function as a putative entry receptor for filoviruses. Axl is also used to identify a specific subpopulation of human blood dendritic cells, also referred to as Siglec 6+/Axl+ dendritic cells. Cellular expression of Axl can be upregulated by TLR ligands, such as LPS or poly I:C. Soluble Axl is generated by proteolytic cleavage of the membrane form. Increased plasma levels may be indicative of inflammation and cancer.
Spécification
Spécification
Axl
Monoclonal
5 μL/Test
PBS with 0.1% gelatin, 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P30530
ARK; AXL; JTK11; Tyro7; UFO
Mouse
Affinity chromatography
RUO
Antibody
Monoclonal
Human
Flow Cytometry
DS7HAXL
APC
AXL
Liquid
AXL
IgG1, kappa
100 Tests
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
558