Learn More
Anticorps anti-Axl anti-souris de rat, APC, Clone : MAXL8DS, eBioscience™
Anticorps monoclonal de rat
Marque: Affymetrix eBioscience 17-1084-82
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Description : Cet anticorps monoclonal MAXL8DS reconnaît l’Axl de souris, un membre de la famille TAM des récepteurs de tyrosine kinase qui inclut également MerTK et Tyro3 . Dans le compartiment hématopoïétique, l’expression la plus élevée d’Axl peut être observée sur les cellules dendritiques et les macrophages. Il a été démontré que la stimulation avec les ligands TLR permet de réguler cette expression. Cet anticorps MAXL8DS fonctionne en cytométrie en flux sur les cellules natives et fixées/perméabilisées. Applications indiquées : Cet anticorps MAXL8DS a été signalé pour une utilisation dans l’analyse cytométrique en flux. Applications testées : Cet anticorps MAXL8DS a été testé par analyse cytométrique en flux de cellules de moelle osseuse de souris. Il peut être utilisé à une masse égale ou inférieure à 0,125 μg par test. Un test est défini comme la quantité (μg) d’anticorps qui colorera un échantillon de cellules dans un volume final de 100 μl. Le nombre de cellules doit être déterminé empiriquement mais peut varier de 10^5 à 10^8 cellules/tests. Il est recommandé que l’anticorps soit soigneusement titré pour une performance optimale dans le dosage d’intérêt. Excitation : 633-647 nm, émission : 660 Nm ; laser : Laser rouge
L’Axl est membre de la famille des récepteurs TAM, qui comprend également MerTK et TYRO3 . L’Axl contient l’activité de la protéine kinase et est activé par dimérisation et auto-phosphorylation lors de la liaison du ligand. En réponse à ses ligands, Protéine S et GAS6, l’Axl active les voies anti-inflammatoires (par le biais de SOCS-1 et SOCS-3), ce qui limite la signalisation de la TLR et des cytokines. Cela entraîne des réponses inflammatoires atténuées dans les macrophages et les DC. Les récepteurs TAM sont également impliqués dans la phagocytose des cellules apoptotiques. Les souris dépourvues des trois récepteurs TAM ont plusieurs phénotypes dégénératifs liés à l’élimination inefficace des cellules et des membranes apoptotiques (par exemple, dans la rétine et le tractus reproductif mâle) et développent un phénotype auto-immun sévère apparenté au lupus érythémateux disséminé, y compris la production d’auto-anticorps à large spectre. En outre, l’Axl peut fonctionner comme récepteur d’entrée putatif pour les filovirus. L’Axl soluble peut servir de marqueur de la fibrose du foie, de la cirrhose et d’un certain nombre de malformations.Spécification
Axl | |
Monoclonal(e) | |
0,2 mg/ml | |
PBS avec 0,1 % de gélatine et 0,09 % d’azoture de sodium ; pH 7,2 | |
Q00993 | |
Axl | |
Protéine de fusion C57BL/6 souris Axl-human IgG Fc | |
100 μg | |
Primaire | |
Souris | |
Anticorps | |
IgG2a κ |
Cytométrie en flux | |
MAXL8DS | |
APC | |
Axl | |
ARK, AZF1, OVNI, Tyro7 | |
Rat | |
Chromatographie d’affinité | |
RUO | |
26362 | |
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER ! | |
Liquide |