Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis coniques de 1,5 ml Axygen
Avec joint torique résistant aux produits chimiques
Marque: Axygen™ SCT-150-R
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 7.26000kg
Description
Microtube gradué à vis• Résiste à 20 000xg
• Certifié exempt de Dnase, RNase et apyrogène
• Zone de marquage dépolie sur le tube
• Large gamme de couleur pour faciliter l'identification
• Disponible en version 'Maxymum Recovery' pour une rétention minimale de l'échantillon
• Non stérile
• Microtube avec bouchon
Spécification
20,000 x g | |
Red | |
1.5 mL | |
Non-looped | |
Non-sterile | |
Screw Cap |
RNase, DNase, pyrogen-free | |
Polypropylene | |
Polypropylene | |
O-ring | |
No | |
Conical |