Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis coniques de 1,5 ml Axygen
Avec joint torique résistant aux produits chimiques
Marque: Axygen™ SCT-150-C
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 7.26000kg
Description
Répondez à une vaste gamme de besoins de laboratoire, notamment le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition
- Disponible en version préstérilisée et non stérile
- Les tubes à bouchon non stériles sont dotés de bouchons non fixés et sans boucle avec des joints toriques
- Les tubes à bouchon préstérilisés sont dotés de bouchons sans boucle avec des joints toriques
- La conception à joint torique filetée garantit une fermeture uniforme permettant des centrifugations jusqu’à 20 000 x g
- Tubes à bouchon à vis Maxymum Recovery™ disponibles sur commande spéciale
- Bouchons disponibles dans une vaste gamme de couleurs pour une identification aisée des échantillons
Spécification
20000xG | |
Transparent | |
1,5 ml | |
Sans boucle | |
Non | |
Bouchon à vis |
Sans RNase ni DNase, apyrogènes | |
PP | |
PP | |
Joint torique | |
Non | |
Conique |