Learn More
Axygen™ Tubes PCR à 12 barrettes
En polypropylène vierge pur à 99,9 %
Marque: Axygen™ PCR-0212-FCP-C
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 2.90000kg
Description
Les tubes PCR de 0,2 ml à parois fines en bandelette de 12 Axygen™, disponibles dans un assortiment de couleurs, sont adaptés à une grande variété de thermocycleurs. L’épaisseur de paroi ultra-fine et homogène permet un transfert thermique précis, et même le bouchon d’insertion garantit un ajustement serré pour empêcher l’évaporation.Spécification
Sans DNase ni RNase | |
0,2 ml | |
PP | |
Non stérile | |
4000 x g | |
Bande |
Transparent | |
80/Bte | |
Thermocycleurs pour applications à base de transfert thermique | |
PP | |
Plat | |
Tube PCR à paroi fine 12 barrettes et bouchon plat |