Learn More
Axygen™ Tubes PCR à 12 barrettes
En polypropylène vierge pur à 99,9 %
Marque:  Axygen™ PCR-0212-C
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.15750kg
Code produit. 12507947
  • 131.00€ / 80 pièces
Expédition estimée: 10-09-2024
Description
Les tubes PCR de 0,2 ml à parois fines en bandelette de 12 Axygen™, disponibles dans un assortiment de couleurs, sont adaptés à une grande variété de thermocycleurs. L’épaisseur de paroi ultra-fine et homogène permet un transfert thermique précis, et même le bouchon d’insertion garantit un ajustement serré pour empêcher l’évaporation.
  • Sans DNAse / RNAse
  • Apyrogènes
  • Non stériles
  • Bouchons vendus séparément
  • Fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 %
  • Spécification
    Spécification
    Sans DNase ni RNase
    0,2 ml
    PP
    Conique
    PP
    Bande
    Transparent
    800
    Thermocycleurs pour applications à base de transfert thermique
    Non stérile
    4000 x g
    Tube PCR à paroi fine 12 barrettes