Learn More
Axygen™ Tubes PCR à 12 barrettes
En polypropylène vierge pur à 99,9 %
131.00€ - 1142.76€
Spécification
Certifications/Conformité | Sans DNase ni RNase |
---|---|
Couleur | Transparent |
Volume (métrique) | 0,2 ml |
Matériau du bouchon | PP |
À utiliser avec (équipement) | Thermocycleurs pour applications à base de transfert thermique |
Code produit | Marque | Type de produit | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12517947
|
Axygen™
PCR-0212-FCP-C |
Tube PCR à paroi fine 12 barrettes et bouchon plat | Thermocycleurs pour applications à base de transfert thermique |
188.00€
80 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
12507947
|
Axygen™
PCR-0212-C |
Tube PCR à paroi fine 12 barrettes | Thermocycleurs pour applications à base de transfert thermique |
131.00€
80 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10802481
|
Axygen™
PCR-0212-FCP-C |
Tube PCR à paroi fine 12 barrettes et bouchon plat | Thermocycleurs pour applications à base de transfert thermique |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Les barrettes peuvent être centrifugées à 4000 × g.
- Épaisseur de paroi très fine et régulière pour permettre des transferts thermiques précis
- Tubes d’une capacité de 0,2 ml
- Pour les bouchons, voir PCR-12-FCP-C
Spécification
Sans DNase ni RNase | |
0,2 ml | |
Thermocycleurs pour applications à base de transfert thermique | |
PP | |
Bande |
Transparent | |
PP | |
Non stérile | |
4000 x g |