Learn More
Axygen™ Microplaques PCR avec jupe à 384 puits
Sans DNAse / RNAse
Marque:  Axygen™ PCR-384M2-C
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 1.23300kg
Code produit. 12719428
  • 339.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 05-09-2024
Description
La microplaque PCR avec jupe à 384 puits Axygen™, transparente, est conçue pour s’adapter aux blocs à 384 puits standard. Épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. La conception de jupe pleine et facile à automatiser peut être scellée avec un film de scellage ou un film Axymat.
  • Sans DNAse / RNAse
  • Apyrogènes
  • Non stériles
  • Fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 %
  • Coin entaillé simple
  • Conception de jupe pleine et facile à utiliser pour la robotique
  • Application/Compatibilité : Thermocyclage standard, entièrement compatible ABI pour la qPCR et le séquençage
  • Spécification
    Spécification
    Aucun code-barres
    Étalon
    16 x 24
    Pour les thermocycleurs ABI 3730, 3100 et MJ
    384
    Rond
    Entaille simple
    10/boîte
    Sans DNase ni RNase
    Sans couvercle
    Transparent
    Polypropylène
    Non stérile
    PCR, applications de transfert thermique
    50/carton