Learn More
Axygen™ Microtubes à centrifuger de 5 ml Snaplock
À utiliser avec les échantillons de faible volume
107.00€ - 121.00€
Spécification
Type de produit Microtube à centrifuger
Type de couvercle Bouchon à clipser
Matériau du bouchon PP
Capacité (métrique) 5 ml
Matériau Homopolymère
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Couleur Stérilité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Stérilité Prix Quantité et disponibilité  
15247179
Afficher les documents Détails de la promotion
Axygen™
MCT-500-X
Ambré Non stérile
121.00€
250 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 21-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15227179
Afficher les documents Détails de la promotion
Axygen™
MCT-500-C
Transparent Non stérile
107.00€
250 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15237179
Afficher les documents Détails de la promotion
Axygen™
MCT-500-C-S
Transparent Stérile
116.00€
250 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
  • Produit adapté aux rotors pour centrifugeuse standard de 15 ml
  • Supporte une vitesse jusqu’à 14 000 FCR
  • Fabrication à partir d’homopolymère
  • Réduction de la contamination
  • Échantillon facilement accessible pour les pointes de pipette
  • Bouchon dépoli
  • Le bouchon à clipser s’ouvre facilement tout en offrant une étanchéité suffisante
  • Graduations de référence par incréments de 0,5 ml
  • Zone de marquage dépolie sur le corps du tube
  • Versions stérile et non stérile
  • Transparent ou ambré
  • Produit certifié sans RNase / DNase
  • Produit apyrogène
  • Produit autoclavable jusqu’à 120°C (15 minutes à 15 psi)
Expédition dans des sachets en plastique refermables placés dans des boîtes individuelles, pour faciliter le rangement et éviter toute contamination.
Spécification
Spécification
Microtube à centrifuger
PP
Homopolymère
Oui
Cylindrique
Bouchon à clipser
5 ml
250/boîte
Bouchon à clipser