Learn More
Axygen™ Microplaques PCR à 96 puits
Produits PCR™ spécialement conçus pour un transfert thermique de PCR et des applications de PCR en temps réel.
Marque: Axygen™ PCR-96-C-S
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 1.50000kg
Description
Produits PCR™ spécialement conçus pour un transfert thermique de PCR et des applications de PCR en temps réel. De nombreuses couleurs sont proposées pour faciliter l’organisation des processus de PCR en plusieurs étapes.
- Microplaques PCR à 96 puits
- Le volume utile est de 300 μl
- Disponibles en plusieurs couleurs
- Vendu 10 plaques/unité ; 5 unités/boîte
Spécification
Sans DNase ni RNase | |
8 x 12 | |
PP | |
Non stérile | |
Transparent |
Standard | |
Transparent | |
96 | |
Transfert thermique de PCR, applications de RT-PCR |