Learn More
Axygen™ Pointes à filtre micro-volume de 10 μl
Les pointes universelles Axygen sont conçues pour s’adapter une grande variété de pipettes monocanal et multicanaux. Elles sont compatibles avec les marques de pipettes les plus appréciées. Ces pointes en PP sont apyrogènes et certifiées exemptes de RNase / DNase. Elles sont disponibles en Maxymum Recovery, biseautées, non stériles, stériles, sans filtre et d’autres caractéristiques pour des applications spécifiques.
Marque: Axygen™ TF-400
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Des parois flexibles et une série de bagues d’étanchéité internes garantissent une fixation sécurisée avec moins de force requise pour charger et éjecter.
- Ces pointes en PP sont apyrogènes et certifiées exemptes de RNase / DNase
- Apyrogènes
- Microvolume
- Technologie Maxymum Recovery pour une rétention ultrafaible et un rendement élevé
Informations sur la commande
- En vrac, sans filtre :1 000 cônes/sachet, 240 sachets/boîte. En vrac, à filtre :1 000 cônes/sachet, 10 sachets/boîte
- En rack :96 cônes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte
- Racks empilés :96 cônes/rack, 5 racks/pile, 10 piles/carton
Spécification
0,5 μl à 10 μl | |
Non stériles | |
Sans DNase ni RNase Conformes à la norme USP 3127 (contamination par des métaux lourds) |
|
Permettent de récupérer des échantillons coûteux avec une précision et une exactitude accrues | |
microvolume | |
Eppendorf™ Research™ 0,5 à 10 μl |
À filtre | |
Transparent | |
Exempts de DNAse et RNAse | |
En vrac | |
En vrac | |
Polypropylène |